Principaux documents
263478
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,2-difluorobenzene
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
pb
150-151 °C (lit.)
Densité
1.707 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Clé InChI
YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Regioselective nucleophilic aromatic substitution reaction of 4-bromo-1,2-difluorobenzene with benzyl alcohol has been investigated.
Application
4-Bromo-1,2-difluorobenzene has been used in the preparation of 4-benzyl-2-(3,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-morpholine.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
91.4 °F
Point d'éclair (°C)
33 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Regioselectivity of fluorine substitution by alkoxides on unsymmetrical difluoroarenes.
Dirr R, et al.
Tetrahedron Letters, 49(31), 4588-4590 (2008)
Preparation of chiral key intermediates of morpholine based neurokinin receptor antagonists by asymmetric allylic alkylation.
Keldenich J, et al.
Tetrahedron, 69(31), 6424-6430 (2013)