Principaux documents
653810
Sigma-Aldrich
4-Methylphenethyl bromide
97%
Synonyme(s) :
4-(2-Bromoethyl)toluene, 4-Methyl-1-(2-bromoethyl)benzene
1 G
66,90 $
5 G
250,00 $
66,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
66,90 $
5 G
250,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH2CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
66,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.550
pb
100-101 °C/9 mmHg
Densité
1.306 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
Clé InChI
IAZCKSJRRRXZEY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup