Documents
692018
Sigma-Aldrich
3-Methylphenethyl bromide
96%
Synonyme(s) :
1-(2-Bromoethyl)-3-methylbenzene, 1-Bromo-2-m-tolylethane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.550
Point d'ébullition
101-103 °C/11 mmHg
Densité
1.307 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(CCBr)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-3-2-4-9(7-8)5-6-10/h2-4,7H,5-6H2,1H3
Clé InChI
STQJFINZGUXVEX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.9 °F
Point d'éclair (°C)
109.4 °C