Documents
653314
Sigma-Aldrich
1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.524
Point d'ébullition
120 °C/0.15 mmHg
Densité
1.087 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
O=C(C1CC1)N2CCNCC2
InChI
1S/C8H14N2O/c11-8(7-1-2-7)10-5-3-9-4-6-10/h7,9H,1-6H2
Clé InChI
KIALFUYSJAAJSU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter