Principaux documents
652598
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-iodopyridine
96%
5 G
149,00 $
25 G
543,00 $
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
149,00 $
25 G
543,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3BrIN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Forme
solid
Pf
121-123 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
iodo
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
Clé InChI
LLKRSJVPTKFSLS-UHFFFAOYSA-N
Avertissement
Irritant
Autres remarques
Light sensitive
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable