Principaux documents
648493
Sigma-Aldrich
2-(4-Formylphenyl)-6-(hydroxymethyl)pyridine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
solid
Pf
75-79 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(cc1)-c2cccc(CO)n2
InChI
1S/C13H11NO2/c15-8-10-4-6-11(7-5-10)13-3-1-2-12(9-16)14-13/h1-8,16H,9H2
Clé InChI
RZHVETZHBRUIJF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ana M Rossi et al.
Cell reports, 37(5), 109932-109932 (2021-11-04)
Inositol 1,4,5-trisphosphate receptors (IP3Rs) are intracellular Ca2+ channels that link extracellular stimuli to Ca2+ signals. Ca2+ release from intracellular stores is "quantal": low IP3 concentrations rapidly release a fraction of the stores. Ca2+ release then slows or terminates without compromising