Documents
709395
Sigma-Aldrich
Ubiquitin-13C,15N,D human
≥98 atom %, ≥90% (CP), recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.12
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥98 atom %
Pureté
≥90% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
bio NMR: suitable
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable