Principaux documents
900313
Sigma-Aldrich
Poly(caprolactone-co-glycolide)
caprolactone:glycolide 45:55, viscosity 1.5 dL/g 
Synonyme(s) :
PCL-PGA
About This Item
Formule linéaire :
CH3(C6H10O2)m(C4H4O4)nCH3
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
chunks
Niveau de qualité
Ratio alimentaire
caprolactone:glycolide 45:55
Viscosité
1.5 dL/g
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.