Documents
645109
Sigma-Aldrich
N-(4-Methoxybenzylidene)-4-fluoroaniline
97%
Synonyme(s) :
4-Fluoro-N-(4-methoxybenzylidene)aniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H12FNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
65-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C14H12FNO/c1-17-14-8-2-11(3-9-14)10-16-13-6-4-12(15)5-7-13/h2-10H,1H3/b16-10+
Clé InChI
ZICFPEHQRZAFBZ-MHWRWJLKSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable