Principaux documents
642878
Sigma-Aldrich
Algal crude protein extract-13C
98 atom % 13C
1 G
582,00 $
5 G
1 940,00 $
582,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
582,00 $
5 G
1 940,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.12
582,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Karthikeyani Chellappa et al.
Cell metabolism, 34(12), 1947-1959 (2022-12-09)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) is an essential redox cofactor in mammals and microbes. Here we use isotope tracing to investigate the precursors supporting NAD synthesis in the gut microbiome of mice. We find that dietary NAD precursors are absorbed in
Samuel Bryson et al.
The ISME journal, 11(12), 2781-2792 (2017-08-12)
Resource availability influences marine microbial community structure, suggesting that population-specific resource partitioning defines discrete niches. Identifying how resources are partitioned among populations, thereby characterizing functional guilds within the communities, remains a challenge for microbial ecologists. We used proteomic stable isotope