Principaux documents
487945
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells-13C (Synechococcus sp.)
≥99 atom % 13C
1 G
678,00 $
678,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
678,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
Nomenclature NACRES :
NA.12
678,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable