767964
Cell Free Amino Acid Mixture - 13C,15N
5-100 mM in water, 98 atom % 15N, 98 atom % 13C
461,00 $
About This Item
461,00 $
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Forme
liquid
Concentration
5-100 mM in water
Technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
The product may appear turbid, due to the relatively high concentration of tyrosine. Once diluted for use, solution should be clear.
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Approximate concentrations (mM):
ASP 60
THR 35
SER 35
GLU 40
PRO 20
GLY 100
ALA 100
VAL 40
MET 10
ILE 30
LEU 45
TYR 10
PHE 16
HIS 5
LYS 15
ARG 10
GLN 20
ASN 20
TRP 20
CYS 20
Nécessaire, mais non fourni
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable