Principaux documents
741094
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells (Spirulina platensis)
natural abundance
About This Item
Code UNSPSC :
12142200
Forme
powder
Technique(s)
protein expression: suitable
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable