Principaux documents
642622
Sigma-Aldrich
3-Pyridineboronic acid neopentylglycol ester
97%
Synonyme(s) :
5,5-Dimethyl-2-(3-pyridyl)-1,3,2-dioxaborinane, Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester
5 G
247,00 $
247,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
247,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14BNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
247,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
92-96 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)COB(OC1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H14BNO2/c1-10(2)7-13-11(14-8-10)9-4-3-5-12-6-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
QMEKTOQBDDVVBE-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Pyridineboronic acid neopentylglycol ester can be used as a reactant:
  • To synthesize N-alkyl-3-boronopyridinium salts by reacting with corresponding alkyl halides.[1]
  • In the ruthenium-catalyzed diastereoselective C-H bond α-arylation of cyclic amines.[2]
  • To prepare 2-(3-pyridyl)benzoxazole by reacting with benzoxazole via copper-catalyzed oxidative arylation reaction.[3]
  • In the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.[4]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
sp3 C- H bond arylation directed by amidine protecting group: α-arylation of pyrrolidines and piperidines
Pastine SJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(44), 14220-14221 (2006)
Preparation of a series of N-alkyl-3-boronopyridinium halides and study of their stability in the presence of hydrogen peroxide
Karpichev Y, et al.
Central European Journal of Chemistry, 10(4), 1059-1065 (2012)
Nickel/N-Heterocyclic carbene-catalyzed Suzuki-Miyaura type cross-coupling of aryl carbamates
Ohtsuki A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(19), 9409-9414 (2016)
Copper-Catalyzed Oxidative Arylation of Heteroarenes under Mild Conditions Using Dioxygen as the Sole Oxidant
Yang F, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(23), 6321-6325 (2011)
Articles
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.