Principaux documents
541710
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
97%
5 G
125,00 $
125,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
125,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(F3C)2C(C6H3(NH2)OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
125,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
245-248 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1cc(ccc1O)C(c2ccc(O)c(N)c2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H12F6N2O2/c16-14(17,18)13(15(19,20)21,7-1-3-11(24)9(22)5-7)8-2-4-12(25)10(23)6-8/h1-6,24-25H,22-23H2
Clé InChI
MSTZGVRUOMBULC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, also referred to as 4,4′-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2,2-propanediyl)bis(2-aminophenol), is an aromatic diamine.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Yang-Yen Yu et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-10)
High-transparency soluble polyimide with COOH and fluorine functional groups and TiO2-SiO2 composite inorganic nanoparticles with high dielectric constants were synthesized in this study. The polyimide and inorganic composite nanoparticles were further applied in the preparation of organic-inorganic hybrid high dielectric