Principaux documents
642541
Sigma-Aldrich
2-Tributylstannylthiazole
97%
Synonyme(s) :
(Thiazol-2-yl)tributylstannane, 2-(Tributylstannyl)-1,3-thiazole, 2-(Tributylstannyl)thiazole, 2-(Tributyltin)thiazole, Tributyl-2-thiazolylstannane
1 G
226,00 $
5 G
785,00 $
226,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
226,00 $
5 G
785,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H29NSSn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
226,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5200 (lit.)
pb
307-309 °C (lit.)
Densité
1.1900 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1nccs1
InChI
1S/3C4H9.C3H2NS.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-5-3-4-1;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H;
Clé InChI
WUOFQGMXQCSPPV-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for arylation of thiazole by Stille cross-coupling.[1]
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron Letters, 47, 599-599 (2006)