Principaux documents
719501
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazole
95%
Synonyme(s) :
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)tributyltin, 1-Methyl-4-(tributylstannanyl)-1H-imidazole, Tributyl(1-methylimidazol-4-yl)stannane
1 G
294,00 $
5 G
1 200,00 $
294,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
294,00 $
5 G
1 200,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H32N2Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
294,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.509
Densité
1.128 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cn(C)cn1
InChI
1S/C4H5N2.3C4H9.Sn/c1-6-3-2-5-4-6;3*1-3-4-2;/h3-4H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
WCEWCRAPSCLFOV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazole is an organotin reagent that is commonly used as a coupling partner in Pd-catalyzed cross-coupling reactions, such as Stille and Negishi reactions to introduce the butyl group into various organic substrates.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable