Principaux documents
642037
Sigma-Aldrich
L-Lysine-6-13C dihydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP), 98% L-
About This Item
Formule linéaire :
H2N13CH2(CH2)3CH(NH2)CO2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +17°, c = 2 in 6 M HCl
Pf
200-206 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.N[13CH2]CCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1/i4+1;;
Clé InChI
JBBURJFZIMRPCZ-NHAQXJHSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable