Principaux documents
592994
Sigma-Aldrich
D-Mannose-13C6
98 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +14.5°, c = 1 in H2O
Pf
133 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
O[13CH2][13C@H]1O[13CH](O)[13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-APHFOIPNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1