Documents
640085
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
95%
Synonyme(s) :
6-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4F3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
52-56 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(nc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO/c8-7(9,10)6-2-1-5(4-12)3-11-6/h1-4H
Clé InChI
MRPAGRCGPAXOGS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.