Principaux documents
561169
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-Boc-tert-leucinol
≥98%
5 G
632,00 $
632,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
632,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCH(CH2OH)NHCO2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
632,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-10(2,3)8(7-13)12-9(14)15-11(4,5)6/h8,13H,7H2,1-6H3,(H,12,14)/t8-/m1/s1
Clé InChI
AZHJHZWFJVBGIL-MRVPVSSYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable