Documents
533068
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
98%
Synonyme(s) :
6-Methoxy-3-nicotinaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Numéro de classement CE :
627-354-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
51-54 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C=O)cn1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7-3-2-6(5-9)4-8-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
CTAIEPPAOULMFY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, also known as 6-methoxy-3-nicotinaldehyde, can be prepared from 5-bromo-2-methoxypyridine.
Application
6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde may be used to prepare 6-methoxy-4-methyl-3-pyridinecarboxaldehyde and 6-methoxy-5-methyl-3-pyridinecarboxaldehyde.
An intermediate for the synthesis of the somatostatic sst3 receptor.
Substrate used in a synthesis of flavanones via an L-proline-catalyzed condensation with o-hydroxyarylketones.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tetrahedron Letters, 46, 6991-6991 (2005)
Lithiation of methoxypyridines directed by ?-amino alkoxides.
Comins DL and Killpack MO.
The Journal of Organic Chemistry, 55(1), 69-73 (1990)
Tetrahedron Asymmetry, 14, 3469-3477 (2003)