Key Documents
638706
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H4F3NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
138-142 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(cc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)6-3-4(12(15)16)1-2-5(6)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
Clé InChI
BPCKZQCTLCTDST-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves