Principaux documents
173606
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzaldehyde
99%
Synonyme(s) :
p-Ethoxybenzaldehyde
25 G
67,10 $
100 G
182,00 $
67,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
67,10 $
100 G
182,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Beilstein:
386863
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
67,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.559 (lit.)
pb
255 °C (lit.)
Pf
13-14 °C (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(OCC)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-5-3-8(7-10)4-6-9/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
JRHHJNMASOIRDS-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Ethoxybenzaldehyde was used as an anti-inflammatory and prostaglandin E2 suppressor in skin lightening agents[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elizabeth T T Makino et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 12(3), s16-s20 (2013-04-03)
Skin lightening preparations are used by people all over the world for a diverse range of dermatologic indications. Hydroquinone (HQ) is the gold standard and remains the only prescription product available in the United States for the treatment of generalized