Principaux documents
L169501
3-METHYL-1-BENZOFURAN-2-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
L169501-25MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L169501-25MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.174
Numéro MDL:
261,00 $