634735
Lanthanum aluminum oxide
single crystal substrate, <100>, ≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lanthanum aluminate
About This Item
Produits recommandés
Description
single side polished
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Constante diélectrique
~25
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Taille
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Pf
2080 °C (lit.)
Densité
6.52 g/mL at 25 °C (lit.)
Propriétés du semi-conducteur
<100>
Chaîne SMILES
O=[Al]O[La]=O
InChI
1S/Al.La.3O
Clé InChI
KJXBRHIPHIVJCS-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.