480746
Bismuth(III) citrate
99.99% trace metals basis, −325 mesh
Synonyme(s) :
Bismuth citrate
71,70 $
About This Item
71,70 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Pertinence de la réaction
core: bismuth
reagent type: catalyst
Taille des particules
−325 mesh
Pf
300 °C (dec.) (lit.)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC12CC(=O)O[Bi](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Bi/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
Clé InChI
ANERHPOLUMFRDC-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable