Principaux documents
631957
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.6000 (lit.)
pb
88-89 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.177 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
O=Cc1ccc2OCCc2c1
InChI
1S/C9H8O2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-2,5-6H,3-4H2
Clé InChI
WEBVDBDZSOJGPB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup