215007
Diisobutylaluminum hydride solution
1.0 M in toluene
Synonyme(s) :
DIBAL, DIBAL-H
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
1.0 M in toluene
Densité
0.858 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(C)C[AlH]CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
Clé InChI
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup