Key Documents
615234
Sigma-Aldrich
Diphenyl sulfoxide-d10
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
(C6D5)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Point d'ébullition
206-208 °C/13 mmHg (lit.)
Pf
69-71 °C (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])S(=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C12H10OS/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Clé InChI
JJHHIJFTHRNPIK-LHNTUAQVSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable