Principaux documents
613835
Sigma-Aldrich
Acetylene-d2
99 atom % D
Synonyme(s) :
Dideuterioacetylene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2D2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
28.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Pf
-81 °C (subl.) (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 0 °C (air=1)(lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C#C[2H]
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Chem. Unst. Gas A - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable