Principaux documents
611387
Supelco
Urea-13C,15N2 solution
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 7 in.
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CH415N2O
Poids moléculaire :
63.03
Code UNSPSC :
12142201
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Concentration
0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 7 in.
Adéquation
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Indirect detection
Quantité
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87.00 °C - closed cup