1706701
USP
Urea C 13
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Urea-13C
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
urea
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
132-135 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
N[13C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-OUBTZVSYSA-N
Description générale
Application
- Urea C 13 for Oral Solution
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable