Principaux documents
611360
Supelco
Urea-13C,15N2 solution
NMR reference standard, 0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 8 mm × 7 in.
10 EACH
7 740,00 $
7 740,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EACH
7 740,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CH415N2O
Poids moléculaire :
63.03
Code UNSPSC :
12142201
Nomenclature NACRES :
NA.24
7 740,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
NMR reference standard
analytical standard
Niveau de qualité
Concentration
0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
8 mm × 7 in.
Format
single component solution
Caractéristiques et avantages
Indirect detection
Quantité
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL
Each pack contains 10 tubes..
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87.00 °C - closed cup