Principaux documents
490954
Sigma-Aldrich
Urea-13C,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
500 MG
972,00 $
972,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
972,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H215N13CO15NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
972,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
132-135 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[15NH2][13C]([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-VMIGTVKRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges