Principaux documents
609307
Sigma-Aldrich
Biuret-15N3
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
H215N(CO)15NH(CO)15NH2
Poids moléculaire :
106.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥98 atom % 15N
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
pb
185-190 °C (dec.)(lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[15NH2]C(=O)[15NH]C([15NH2])=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)/i3+1,4+1,5+1
Clé InChI
OHJMTUPIZMNBFR-FRSWOAELSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable