Principaux documents
291943
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylform-13C-amide
1 G
838,00 $
838,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
838,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H13CON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
838,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
pb
153 °C (lit.)
Pf
-61 °C (lit.)
Densité
0.957 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[H][13C](=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i3+1
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-LBPDFUHNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup