Documents
603678
Sigma-Aldrich
1,2-Propanediol-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Propylene glycol-1,2-13C2
About This Item
Formule linéaire :
CH313CH(OH)13CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
187 °C (lit.)
Pf
-60 °C (lit.)
Densité
1.063 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
C[13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i2+1,3+1
Clé InChI
DNIAPMSPPWPWGF-SUEIGJEOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup