609005
L-Serine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
222 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[15NH2][C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i4+1
Clé InChI
MTCFGRXMJLQNBG-GZPBOPPUSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable