490172
L-Valine-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
(S)-α-Aminoisovaleric acid-15N, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid-15N, 15N Labeled L-valine
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +26.6°, c = 1 in 5 M HCl
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
295-300 °C (subl.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
CC(C)[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i6+1
Clé InChI
KZSNJWFQEVHDMF-JGTYJTGKSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable