Principaux documents
604364
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-13C2-furan
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2C4H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
92-94 °C (lit.)
Pf
-62 °C (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[13CH3]c1ccc([13CH3])o1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3/i1+1,2+1
Clé InChI
GSNUFIFRDBKVIE-ZDOIIHCHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable