Principaux documents
487627
Sigma-Aldrich
2-Methylpropane-2-d
98 atom % D
Synonyme(s) :
Isobutane-2-d
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
59.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Densité de vapeur
2.01 (21 °C, vs air)
Pression de vapeur
1536 mmHg ( 21 °C)
Pureté isotopique
98 atom % D
Température d'inflammation spontanée
863 °F
pb
−12 °C (lit.)
Pf
−160 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3/i4D
Clé InChI
NNPPMTNAJDCUHE-QYKNYGDISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Stainless steel regulators Z512966 or Z512974 are recommended.
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-117.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-83.00 °C - closed cup