Documents
738247
Sigma-Aldrich
3,4-Bis(hydroxymethyl)furan
98%
Synonyme(s) :
Furan-3,4-dimethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Densité
1.248 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OCc1cocc1CO
InChI
1S/C6H8O3/c7-1-5-3-9-4-6(5)2-8/h3-4,7-8H,1-2H2
Clé InChI
RNKXUVJWMOMTHV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable