Documents
774952
Sigma-Aldrich
Furfuryl alcohol-alpha-13C
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC4H6O2
Poids moléculaire :
99.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O[13CH2]C1=CC=CO1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2/i4+1
Clé InChI
XPFVYQJUAUNWIW-AZXPZELESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Nose, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup