594768
4-Methoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
4-Carbomethoxyphenylboronic acid pinacol ester, Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
77-81 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H19BO4/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-8-6-10(7-9-11)12(16)17-5/h6-9H,1-5H3
Clé InChI
REIZEQZILPXYKS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- In Suzuki–Miyaura cross-coupling reaction with aryl halides to form C-C bonds.
- For the synthesis of biphenyl derivatives by selective ortho C-H arylation of ketones using Rh catalyst.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable