Principaux documents
594253
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(OCH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pf
117-122 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
JCKZNMSBFBPDPM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Regioselective Suzuki coupling
  • Preparation of inhibitors of 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1
  • Preparation of boronic esters
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable