Principaux documents
593117
Sigma-Aldrich
11-Chloro-1-undecene
97%
25 ML
260,00 $
260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
260,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Cl(CH2)9CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4510 (lit.)
pb
108-109 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
allyl
chloro
Chaîne SMILES 
ClCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H21Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2H,1,3-11H2
Clé InChI
PSEVKFKRYVAODC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves