Principaux documents
591963
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,2-trifluoroethyl methacrylate)
Synonyme(s) :
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate polymer
About This Item
Formule linéaire :
[CH2C(CH3)(CO2CH2CF3)]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
n20/D 1.42 (lit.)
Viscosité
12.6 cP, 1 % in methylene chloride
Pf
50-52 °C (lit.)
Température de transition
Tg 69 °C(lit.)
Solubilité
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-4(2)5(10)11-3-6(7,8)9/h1,3H2,2H3
Clé InChI
QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
Application
Low refractive index polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable