Principaux documents
GF98055131
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), rod, diam. 3 mm, L 300 mm
Synonyme(s) :
FP347905
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 980-551-31
Longueur
300 mm
Diamètre
3 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash