181528
Poly(butyl methacrylate)
inherent viscosity 0.470-0.560 dL/g
Synonyme(s) :
PBMA
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Poids mol.
200000
Indice de réfraction
n20/D 1.483
Viscosité inhérente
0.470-0.560 dL/g
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
Clé InChI
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It can be used to prepare thermoresponsive microfibers with excellent mechanical properties. PBMA-containing microfibers can be used as temperature-modulated cell separation materials.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.